Kluczowe dokumenty
AV41562
Sigma-Aldrich
Anti-HMGCS2 (AB1) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, lyophilized powder
Synonim(y):
Anti-3-Hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A synthase 2 (mitochondrial)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
lyophilized powder
masa cząsteczkowa
56 kDa
reaktywność gatunkowa
canine, human, horse, rat, pig, rabbit, mouse, chicken, bovine
metody
western blot: suitable
sekwencja immunogenna
FSTASAVPLAKTDTWPKDVGILALEVYFPAQYVDQTDLEKYNNVEAGKYT
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HMGCS2(3158)
Opis ogólny
Syntaza 2 (mitochondrialna) HMG-koenzymu A (HMGCS2) jest mitochondrialną formą syntazy HMG-CoA, enzymu katalizującego kondensację acetylo-CoA z acetoacetylo-CoA w celu utworzenia HMG-CoA. Syntaza HMG-CoA 2 reguluje i ogranicza produkcję ciał ketonowych i mitochondrialne utlenianie kwasów tłuszczowych w komórkach wątroby i niektórych tkankach pozawątrobowych, takich jak okrężnica.
Specyficzność
Przeciwciało poliklonalne anty-HMGCS2 (AB1) reaguje z bydlęcymi, ludzkimi, mysimi, szczurzymi, psimi, świńskimi i kurzymi białkami syntazy HMG-koenzymu A 2.
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający regionowi ludzkiego HMGCS2 z wewnętrznym identyfikatorem P24247
Zastosowanie
Przeciwciało poliklonalne anty-HMGCS2 (AB1) jest stosowane do znakowania syntazy 2 HMG-koenzymu A w celu wykrywania i oznaczania ilościowego metodą Western blotting oraz w osoczu za pomocą technik immunohistochemicznych (IHC). Jest stosowane jako sonda do określania roli syntazy 2 HMG-koenzymu A w produkcji ciał ketonowych i mitochondrialnego utleniania kwasów tłuszczowych w wątrobie i innych tkankach.
Postać fizyczna
Liofilizowany z buforu PBS z 2% sacharozą
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Maria M Mihaylova et al.
Cell stem cell, 22(5), 769-778 (2018-05-05)
Diet has a profound effect on tissue regeneration in diverse organisms, and low caloric states such as intermittent fasting have beneficial effects on organismal health and age-associated loss of tissue function. The role of adult stem and progenitor cells in
Chia-Wei Cheng et al.
Cell, 178(5), 1115-1131 (2019-08-24)
Little is known about how metabolites couple tissue-specific stem cell function with physiology. Here we show that, in the mammalian small intestine, the expression of Hmgcs2 (3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA synthetase 2), the gene encoding the rate-limiting enzyme in the production of ketone
Ubaldo E Martinez-Outschoorn et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 11(21), 3964-3971 (2012-10-23)
We have previously proposed that catabolic fibroblasts generate mitochondrial fuels (such as ketone bodies) to promote the anabolic growth of human cancer cells and their metastasic dissemination. We have termed this new paradigm "two-compartment tumor metabolism." Here, we further tested
Semir Beyaz et al.
Nature, 531(7592), 53-58 (2016-03-05)
Little is known about how pro-obesity diets regulate tissue stem and progenitor cell function. Here we show that high-fat diet (HFD)-induced obesity augments the numbers and function of Lgr5(+) intestinal stem cells of the mammalian intestine. Mechanistically, a HFD induces
Victoire Gouirand et al.
The EMBO journal, 41(9), e110466-e110466 (2022-03-22)
Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDA) tumor cells are deprived of oxygen and nutrients and therefore must adapt their metabolism to ensure proliferation. In some physiological states, cells rely on ketone bodies to satisfy their metabolic needs, especially during nutrient stress. Here