Product 03971 is not classified as suitable for In Vitro Diagnostic Use. It is suitable for Research Use Only and can be used in histology and hematology applications. There are no specific instructions for use available
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 372,00 zł |
Informacje o tej pozycji
372,00 zł
product line
BioChemika
Quality Level
form
liquid
technique(s)
microbe id | staining: suitable
impurities
ammonium alum, methanol
density
0.950-1.044 g/mL at 20 °C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
suitability
suitable for microscopy, Chlamydia spp., Histoplasma spp., Plasmodium spp., Trichomonas spp., bacteria, protozoa, spirochetes
SMILES string
Oc1cc2C[C@@]3(O)COc4c(O)c(O)ccc4[C@H]3c2cc1O
InChI
1S/C16H14O6/c17-10-2-1-8-13-9-4-12(19)11(18)3-7(9)5-16(13,21)6-22-15(8)14(10)20/h1-4,13,17-21H,5-6H2/t13-,16+/m0/s1
InChI key
WZUVPPKBWHMQCE-XJKSGUPXSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) - | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) - |
| suitability suitable for microscopy, Chlamydia spp., Plasmodium spp., bacteria, spirochetes, Histoplasma spp., protozoa, Trichomonas spp. | suitability - | suitability - | suitability - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form powder |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) clinical testing | application(s) clinical testing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| storage temp. room temp | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. room temp |
| Quality Level 100 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 200 |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
107.6 °F - closed cup
flash_point_c
42 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 212407-50G | 04061838772275 |
| 03971-250ML | 04061838628565 |
-
Are there instructions for the use of the 03971-250ML Delafields hematoxylin? whether or not it's already diluted or if there are certain instructions for using it to stain slides.