Kluczowe dokumenty
AV37145
Sigma-Aldrich
Anti-SREBF1 (AB1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
125 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... SREBF1(20787)
Opis ogólny
Sterol regulatory element-binding protein 1 (SREBP1) jest członkiem rodziny czynników transkrypcyjnych typu basic helix-loop-helix (bHLH).
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego mysiego SREBF1
Działania biochem./fizjol.
Czynnik transkrypcyjny 1 wiążący sterolowy element regulatorowy (SREBF1) wiąże się z sekwencją w promotorze różnych genów, zwaną sterolowym elementem regulatorowym-1 (SRE1). Po rozszczepieniu formy prekursorowej białka, SREBF1 ulega translacji do jądra, gdzie indukuje transkrypcję genów zaangażowanych w metabolizm glukozy oraz produkcję kwasów tłuszczowych i lipidów. Sterole blokują rozszczepienie białka prekursorowego, hamując transkrypcję.
Sterol regulatory element-binding protein 1 (SREBP1) reguluje lipogenezę de novo. Może być stosowany jako biomarker i cel terapeutyczny ze względu na jego funkcję jako onkogenu i czynnika proproliferacyjnego w raku tarczycy. Wiąże się z sekwencją w promotorze różnych genów, zwaną sterolowym elementem regulatorowym-1 (SRE1). Po rozszczepieniu formy prekursorowej białka, SREBF1 ulega translacji do jądra, gdzie indukuje transkrypcję genów zaangażowanych w metabolizm glukozy oraz produkcję kwasów tłuszczowych i lipidów. Sterole blokują rozszczepienie białka prekursorowego, hamując transkrypcję.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: DIEDMLQLINNQDSDFPGLFDAPYAGGETGDTGPSSPGANSPESFSSASL
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cuilin Li et al.
Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie, 123, 109791-109791 (2019-12-31)
SREBP1 is a well-known transcript factor regulating lipogenesis. It has been reported to play an important role in tumor progress in recent years. However, the roles of SREBP1 in differentiated thyroid cancer (DTC) are uncertain. Based on this, we aimed
Delphine Eberlé et al.
Biochimie, 86(11), 839-848 (2004-12-14)
Sterol regulatory element binding proteins (SREBPs) are a family of transcription factors that regulate lipid homeostasis by controlling the expression of a range of enzymes required for endogenous cholesterol, fatty acid (FA), triacylglycerol and phospholipid synthesis. The three SREBP isoforms
Enrique M Toledo et al.
Cell reports, 31(5), 107601-107601 (2020-05-07)
Liver X receptors (LXRs) and their ligands are potent regulators of midbrain dopaminergic (mDA) neurogenesis and differentiation. However, the molecular mechanisms by which LXRs control these functions remain to be elucidated. Here, we perform a combined transcriptome and chromatin immunoprecipitation