Kluczowe dokumenty
SAB2108744
Sigma-Aldrich
Anti-ZEB2
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti- SIP-1, Anti- SIP1, Anti- SMADIP1, Anti- ZFHX1B, Anti-KIAA0569
Wybierz wielkość
100 μL
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
136 kDa
reaktywność gatunkowa
human, horse, mouse, bovine, pig, rat
stężenie
0.5-1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
nr dostępu
NM_014795
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZEB2(9839)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego ZEB2
Działania biochem./fizjol.
Gen ZFHX1B jest członkiem rodziny delta-EF1/Zfh1 dwuręcznych białek palca cynkowego/homeodomeny. ZFHX1B jest silnie transkrybowany na wczesnym etapie w rozwijających się obwodowych i ośrodkowych układach nerwowych myszy i ludzi, we wszystkich neuronalnych regionach mózgu 25-tygodniowych ludzkich płodów i dorosłych myszy oraz w licznych tkankach nieneuronalnych. Gen SMADIP1 (znany również jako SIP1) jest członkiem rodziny delta-EF1 (ZEB1; MIM 189909)/Zfh1 dwuręcznych białek palca cynkowego/homeodomeny. SMADIP1 oddziałuje z aktywowanymi przez receptor SMAD o pełnej długości (patrz MIM 605568) (Verschueren i in., 1999 [PubMed 10400677]).[dostarczone przez OMIM]. Uwaga dotycząca publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, zobacz rekord Entrez Gene. PRIMARYREFSEQ_SPAN PRIMARY_IDENTIFIER PRIMARY_SPAN COMP 1-58 AB056507.1 1-58 59-553 AL118674.1 57-551 554-5558 AB056507.1 553-5557 5559-5583 AI858477.1 1-25 c
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: LGRQDGDEEFEEEEEESENKSMDTDPETIRDEEETGDHSMDDSSEDGKME
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mary Patrice Eastwood et al.
Prenatal diagnosis, 38(9), 645-653 (2018-06-23)
Profiling of miR-200b expression and its targets (transforming growth factor [TGF]-β2 and ZEB2) in the surgical rabbit congenital diaphragmatic hernia (DH) model before and after tracheal occlusion (TO). Thirty-eight timed-pregnant rabbits had left DH creation on gestational day (GD) 23.