Kluczowe dokumenty
AV09002
Sigma-Aldrich
Anti-SerPINH1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
46 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SERPINH1(871)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego SERPINH1
Zastosowanie
Przeciwciało anty-SERPINH1 produkowane u królików jest odpowiednie do western blottingu w stężeniu 1 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
SerPINH1 (Hsp47) jest molekularnym chaperonem, który reguluje fałdowanie białek prokolagenu typu I i IV w retikulum endoplazmatycznym. Aktywność Hsp47 ma kluczowe znaczenie dla rozwoju dobrze zorganizowanej chrząstki i tworzenia prawidłowej kości endochondralnej.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: DIYGREELRSPKLFYADHPFIFLVRDTQSGSLLFIGRLVRLKGDKMRDEL
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yusaku Masago et al.
Journal of cell science, 125(Pt 5), 1118-1128 (2012-04-12)
Heat shock protein 47 kDa (Hsp47) is considered as a molecular chaperone essential for the correct folding of type I and type IV procollagen in the ER. However, the function of Hsp47 for other types of procollagen and its importance
Christine Widmer et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 109(33), 13243-13247 (2012-08-01)
Collagen is the most abundant protein in animals and is a major component of the extracellular matrix in tissues such as skin and bone. A distinctive structural feature of all collagen types is a unique triple-helical structure formed by tandem