Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1580,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1580,00 zł
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland), kontrollierte Droge in Deutschland
concentration
100 μg/mL in methanol (as free carboxylate)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].CN1C(=O)C(O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C([O-])=O)N=C(c3ccccc3)c4cc(Cl)ccc14
InChI
1S/C22H21ClN2O8.Li/c1-25-13-8-7-11(23)9-12(13)14(10-5-3-2-4-6-10)24-19(20(25)29)33-22-17(28)15(26)16(27)18(32-22)21(30)31;/h2-9,15-19,22,26-28H,1H3,(H,30,31);/q;+1/p-1/t15-,16-,17+,18-,19?,22-;/m0./s1
InChI key
RQHXRNLYSZXQKI-NMJPLRNWSA-M
General description
Legal Information
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable | technique(s) - | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable | technique(s) - |
| form liquid | form - | form liquid | form - |
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format single component solution |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C |
| concentration 100 μg/mL in methanol (as free carboxylate) | concentration 100 μg/mL in methanol ((as free carboxylate)) | concentration 1.0 mg/mL in methanol | concentration 100 μg/mL (Acetonitrile:Water (50:50) (v/v), (as free acid)) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Temazepam glucuronide lithium salt solution
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1