Merck
ADF457282-EP
Adapter for Eppendorf® F-45-72-8 Rotor
holds 1 x .2 mL PCR tube, pack of 6 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
Właściwości
holds 1 x .2 mL PCR tube
opakowanie
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022636286 (NA)
metody
PCR: suitable
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with Rotor F-45-72-8
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG