Kluczowe dokumenty
ADAPA4444927-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-44 Rotor
holds 9 x 2.6- 7 mL round-bottom tubes, for use with 100 mL rectangular bucket, pack of 2 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
Materiały
flat bottom
Właściwości
for use with aerosol-tight lid
holds 9 x 2.6- 7 mL round-bottom tubes
with rubber mat
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022637541 (NA)
Parametry
4,200 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
Wysokość
108 mm
Średnica
13 mm
kompatybilność
for use with 100 mL rectangular bucket
Opis ogólny
Adaptery do różnych rozmiarów probówek i butelek do użytku z rotorem Eppendorf A-4-44.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)