EP5910754000
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
for 16x75-100 mm round-bottom tubes, pkg of 2 ea
Wybierz wielkość
1470,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1470,00 zł
Polecane produkty
Właściwości
Holds 7.5 - 12 mL tubes
for 16x75-100 mm round-bottom tubes
opakowanie
pkg of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5910754000
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with Universal bucket
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)