Kluczowe dokumenty
ADAPA438527-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 5 x 2-7 mL round-bottom tubes, for 100 mL round buckets, pack of 2
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
Produkt ADAPA438527-EP nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
flat bottom
Właściwości
for use with cap
holds 5 x 2-7 mL round-bottom tubes
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5702737003 (EU)
Parametry
2,850 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
Wysokość
100 mm
Średnica
12.5 mm
kompatybilność
for use with 100 mL round bucket
Opis ogólny
Adapter do użytku z okrągłymi wiadrami o pojemności 100 ml w rotorze Eppendorf A-4-38. Mieści 5 probówek okrągłodennych o pojemności 2-7 ml i jest dostarczany w opakowaniu zawierającym 2 sztuki.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)