Merck
EP5910702000
Adapter for Eppendorf® S-4x400 Rotor
for 5/15 mL conical tubes, pkg of 2 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Właściwości
for 5/15 mL conical tubes
opakowanie
pkg of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5910702000
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 400 mL round bucket
Opis ogólny
Adapter for various size tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x400 rotor.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG