Przejdź do
A9451
Aristolochic acid I sodium salt
powder, ≥97%
Synonim(y):
Aristolochic acid sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
623,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2130,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H10NNaO7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
363.25
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
233-463-4
MDL number:
Assay:
≥97%
Form:
powder
Solubility:
H2O: 50 mg/mL
623,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
solubility
H2O: 50 mg/mL
SMILES string
[Na+].COc1cccc2c1cc([N+]([O-])=O)c3c(cc4OCOc4c23)C([O-])=O
InChI
1S/C17H11NO7.Na/c1-23-12-4-2-3-8-9(12)5-11(18(21)22)14-10(17(19)20)6-13-16(15(8)14)25-7-24-13;/h2-6H,7H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1
InChI key
BQVOPWJSBBMGBR-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
Component of some Chinese herbal medicines, and responsible for their nephrotoxicity. Prodrug activated by reduction of the nitro group to an amine, which forms cytotoxic DNA adducts.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
O2751O0136C4945
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥97%
assay
≥98%
assay
≥99.0% (titration)
assay
≥98%
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)