A8376
Acylase I from porcine kidney
Grade II, salt-free, lyophilized powder, 300-1,500 units/mg protein
Synonim(y):
Aminoacylase, N-Acylamino acid amidohydrolase
About This Item
Polecane produkty
typ
Grade II
Postać
salt-free, lyophilized powder
aktywność właściwa
300-1,500 units/mg protein
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
pig ... ACY1(396930)
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Definicja jednostki
Komentarz do analizy
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1