Przejdź do
A5378
Albumin from chicken egg white
lyophilized powder, ≥90% (agarose gel electrophoresis)
Synonim(y):
Albumin from hen egg white, Ovalbumin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
302,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1070,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1560,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3100,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5330,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-692-7
NACRES:
NA.25
MDL number:
eCl@ss:
42010201
Biological source:
chicken egg white
Assay:
≥90% (agarose gel electrophoresis)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
bioconjugation: suitable
302,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
chicken egg white
Quality Segment
type
Grade III
assay
≥90% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
mol wt
44287 Da by calculation
purified by
chromatography
technique(s)
bioconjugation: suitable
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
chicken ... OVAL(396058)
General description
Chicken egg albumin is the major protein constituent of egg whites. Chicken egg albumin is a phosphorylated-glycoprotein. From the amino acid sequence, the peptide portion of the molecule consists of 385 residues and has a molecular weight of 42.7 kDa. [1]
Application
A phosphorylated glycoprotein which is useful as a marker (~45 kDa) for protein electrophoresis. Has been used to produce an animal model of asthma.
The product is useful as a marker (~45 kDa) for protein electrophoresis. It has been used to produce an animal model of asthma. Ovalbumin was used as medium for cell incubation in EliCell assay for the detection of released cytokines from eosinophil.[2] It was also used in a study testing intestinal macromolecule absorption in the fetal pig after infusion of colostrum in utero.[2]
Biochem/physiol Actions
Differential scanning calorimetry indicates that chicken egg albumin denatures at 84 °C.[3] Ovalbumin can be used as a carrier protein to conjugate to synthetic peptides for use as an immunogen.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A2512A5503C0755
technique(s)
bioconjugation: suitable
technique(s)
bioconjugation: suitable
technique(s)
bioconjugation: suitable
technique(s)
protein quantification: suitable
biological source
chicken egg white
biological source
chicken egg white
biological source
chicken egg white
biological source
chicken egg white
assay
≥90% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
Gene Information
chicken ... OVAL(396058)
Gene Information
chicken ... OVAL(396058)
Gene Information
chicken ... OVAL(396058)
Gene Information
chicken ... TF(396241)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumin from chicken egg white
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)