Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 556,00 zł | |
| 500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1570,00 zł | |
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2730,00 zł | |
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 10 650,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-732-3
MDL number:
Specific activity:
≥1500 units/mg protein
556,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóctype
Grade I
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥1500 units/mg protein
composition
Protein, ≥60%
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
pig ... ACY1(396930)
Application
Biochem/physiol Actions
Acylase I catalyzes the deacetylation of N-acetyl-L-cysteine and S-alkyl-N-acetyl-L-cysteines. n-Butylmalonic acid is an inhibitor of acylase I. S-alkyl-N-acetyl-L-cysteines with short (C0-C3) and unbranched S-alkyl substituents have been found to be good acylase I substrates .
Analysis Note
Protein determined by biuret.
Other Notes
One unit will hydrolyze 1.0 μmole of N-acetyl-L-methionine per hr at pH 7.0 at 25 °C.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥1500 units/mg protein | specific activity 300-1,500 units/mg protein | specific activity ≥10 units/mg protein (Bradford) | specific activity 100-300 units/mg protein |
| Gene Information pig ... ACY1(396930) | Gene Information pig ... ACY1(396930) | Gene Information pig ... ACE(613133) | Gene Information - |
| form lyophilized powder | form salt-free, lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acylase I from porcine kidney
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| A3010-500MG | 04061832754529 |
| A3010-1G | 04061826680025 |
| A3010-5G | 04061832754536 |
| A3010-100MG | 04061833360187 |