Merck
MAK530
Sigma-Aldrich
Zestaw do oznaczania fosfatazy alkalicznej (ALP)
sufficient for 100 fluorometric tests
Synonim(y):
Fluorometryczny zestaw do oznaczania fosfatazy alkalicznej
Wybierz wielkość
1 KIT
1020,00 zł
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 KIT
1020,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.84
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Zastosowanie
pharmaceutical
metoda wykrywania
fluorometric
powiązane choroby
cancer; neurological disorders; gastrointestinal diseases; genitourinary disorders
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Fosfataza alkaliczna (ALP) katalizuje hydrolizę estrów fosforanowych w środowisku zasadowym, w wyniku czego powstaje rodnik organiczny i nieorganiczny fosforan. U ssaków enzym ten występuje głównie w wątrobie i kościach. Znaczny wzrost poziomu ALP w surowicy, choroba znana jako hiperalkalinofosfatemia, jest związana ze złośliwą niedrożnością dróg żółciowych, pierwotną marskością żółciową, pierwotnym stwardniającym zapaleniem dróg żółciowych, chłoniakiem wątroby i sarkoidozą.
Cechy i korzyści
  • Granica wykrywalności 0,02 U/L
  • Kompatybilny z wysokowydajnymi systemami obsługi.
Przydatność
Zestaw jest odpowiedni do badania aktywności ALP w surowicy, osoczu i innych źródłach, charakterystyki i kontroli jakości produkcji ALP oraz do wysokoprzepustowych badań przesiewowych w kierunku modulatorów ALP.
Zasada
Zestaw testowy fosfatazy alkalicznej (ALP) wykorzystuje fosforan 4-metylobelliferylu, który jest hydrolizowany przez ALP do wysoce fluorescencyjnego produktu 4-metylobelliferonu. Szybkość wzrostu fluorescencji jest wprost proporcjonalna do aktywności enzymu.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)