A3612
Ceftizoxime sodium salt
Synonim(y):
Ceftizoxime sodium
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
solid
kolor
white to faint yellow
rozpuszczalność
DMSO: 1 mg/mL
spektrum działania antybiotyku
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Tryb działania
cell wall synthesis | interferes
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C13H13N5O5S2.Na/c1-23-17-7(5-4-25-13(14)15-5)9(19)16-8-10(20)18-6(12(21)22)2-3-24-11(8)18;/h2,4,8,11H,3H2,1H3,(H2,14,15)(H,16,19)(H,21,22);/q;+1/p-1/b17-7-;/t8-,11-;/m1./s1
Klucz InChI
ADLFUPFRVXCDMO-LIGXYSTNSA-M
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3