Informacje o tej pozycji
grade
pharmaceutical primary standard
API family
ceftizoxime
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[s]1c(ncc1\C(=N/OC)\C(=N\[C@H]2[C@H]3SCC=C(N3C2=O)C(=O)O)\[O-])N
InChI
1S/C13H13N5O5S2.Na/c1-23-17-7(6-4-15-13(14)25-6)9(19)16-8-10(20)18-5(12(21)22)2-3-24-11(8)18;/h2,4,8,11H,3H2,1H3,(H2,14,15)(H,16,19)(H,21,22);/q;+1/p-1/b17-7+;/t8-,11-;/m1./s1
InChI key
TVOQBZFDOHZOGA-GIXFXUBFSA-M
Powiązane kategorie
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Ceftizoxime for Injection
- Ceftizoxime Injection
- Ceftizoxime Sodium
Analysis Note
Other Notes
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1098173-350MG | 04061838690524 |