Key Documents
A3125
8-Anilino-1-naphthalenesulfonic acid ammonium salt
~95%, crystalline
Synonim(y):
1,8-ANS NH4, ANSA, Ammonium 8-anilino-1-naphthalenesulfonate, N-Phenyl peri acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
~95%
Postać
crystalline
kolor
dark green
rozpuszczalność
NaOH: 1 N
H2O: soluble
methanol: soluble
fluorescencja
λex 388 nm; λem 470 nm in 0.1 M Tris, 0.2 M KCl, pH 9.0, BSA
ciąg SMILES
N.OS(=O)(=O)c1cccc2cccc(Nc3ccccc3)c12
InChI
1S/C16H13NO3S.H3N/c18-21(19,20)15-11-5-7-12-6-4-10-14(16(12)15)17-13-8-2-1-3-9-13;/h1-11,17H,(H,18,19,20);1H3
Klucz InChI
IPBNQYLKHUNLQE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
zastąpiony przez
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3