Merck
A2099
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-Leu-Glu-Val-Asp-7-amido-4-trifluoromethylcoumarin
≥95% (HPLC), solid
Synonim(y):
Ac-LEVD-AFC
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H40N5O11F3
Masa cząsteczkowa:
727.68
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.32
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)Nc1ccc2c(OC(=O)C=C2C(F)(F)F)c1
InChI
1S/C32H40F3N5O11/c1-14(2)10-21(36-16(5)41)30(49)38-20(8-9-24(42)43)28(47)40-27(15(3)4)31(50)39-22(13-25(44)45)29(48)37-17-6-7-18-19(32(33,34)35)12-26(46)51-23(18)11-17/h6-7,11-12,14-15,20-22,27H,8-10,13H2,1-5H3,(H,36,41)(H,37,48)(H,38,49)(H,39,50)(H,40,47)(H,42,43)(H,44,45)/t20-,21-,22-,27-/m0/s1
Klucz InChI
FETZKXHXYOHAAN-LFYAFONDSA-N
informacje o genach
Amino Acid Sequence
NAc-Leu-Glu-Val-Asp-AFC
Działania biochem./fizjol.
Fluorogeniczny substrat dla kaspazy 4.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ilona Domracheva et al.
Life sciences, 186, 92-101 (2017-08-16)
This study was designed to investigate the mechanism underlying cancer cell apoptosis caused by selenophenoquinolinones and coumarins. Twelve derivatives were studied according to their ability to suppress the proliferation of cancer cells in vitro (i.e., HepG2, MH-22A, MCF-7), induce cell