Z722553
ThermalSeal RT2RR™ film
non-sterile, sealing films for real-time qPCR
Synonim(y):
Uszczelnienie płytki qPCR w czasie rzeczywistym
Wybierz wielkość
966,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
966,00 zł
Polecane produkty
Materiały
polyester film
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Excel Scientific TS-RT2RR-100
metody
PCR: suitable
qPCR: suitable
Długość
130.6 mm
szer. × dł.
7.78 cm × 13.08 cm
Szerokość
77.8 mm
kolor
clear
Opis ogólny
- Ultra-high optical clarity
- Heat resistant, recommended for temperatures from -40°C to +120°C
- Certified DNase, RNase, and nucleic acid free
Dimensions 77.8 by 130.8 mm. With end tabs removed, length is 118.1 mm with 45° corners.
- Ultra-high optical clarity
- Fit within plate rim to prevent evaporation due to sealing film lifting
- Heat resistant, recommended for temperatures from
- -40 °C to +120 °C
- Certified DNase, RNase, and Nucleic Acid free
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Standard qPCR protocol with up to four detection probes at specified concentrations, simplifying reaction setup with LuminoCt ReadyMix.
Reverse transcription analyzes mRNA gene expression, facing challenges like transcript half-life differences and temporal patterns.
Protokół optymalizacji stężenia starterów tworzy matrycę reakcji do testowania stężeń starterów względem różnych partnerów.
Perform reverse transcription (RT) using a reverse transcriptase enzyme and dNTPs. Use total RNA or a gene-specific approach so that only the RNA of interest is converted to cDNA.