Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 966,00 zł |
Informacje o tej pozycji
966,00 zł
material
polyester film
sterility
non-sterile
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
Excel Scientific TS-RT2-100
technique(s)
PCR: suitable, qPCR: suitable
L
142.9 mm
W × L
7.94 cm × 14.29 cm
W
79.4 mm
thickness
2 mil
General description
- Ultra-high optical clarity
- Heat resistant, recommended for temperatures from -40°C to +120°C
- Certified DNase, RNase, and nucleic acid free
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description thickness 2 mil | description non-sterile, sealing films for real-time qPCR | description for qPCR, storage & crystallization, non-sterile | description for qPCR, storage & crystallization, sterile |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility sterile |
| manufacturer/tradename Excel Scientific TS-RT2-100 | manufacturer/tradename Excel Scientific TS-RT2RR-100 | manufacturer/tradename Excel Scientific TSS-RTQ-100 | manufacturer/tradename Excel Scientific TSS-RTQS-50 |
| W × L 7.94 cm × 14.29 cm | W × L 7.78 cm × 13.08 cm | W × L 7.62 cm × 13.34 cm | W × L 7.62 cm × 13.34 cm |
| material polyester film | material polyester film | material polyolefin film, silicone/adhesive | material clear silicone/adhesive , polyolefin film |
| packaging pack of 100 ea | packaging pack of 100 ea | packaging pack of 100 ea | packaging pkg of 50 ea |
| thickness 2 mil | thickness - | thickness - | thickness - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?