RPROB
Reversible Protein Detection Kit for Membranes and Polyacrylamide Gels
About This Item
Polecane produkty
zastosowanie
sufficient for 20 applications staining (small 8 X 10 cm blots or PAGE gels)
Poziom jakości
metody
protein staining: suitable
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Inne uwagi
Tylko elementy zestawu
- Solution A 500 mL
- Solution B 500 mL
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Sigma offers EZBlue™ and ProteoSilver™ reagents for protein visualization, suitable for proteomics and traditional PAGE formats.
Protokoły
Western blotting involves protein separation by gel electrophoresis, protein transfer to a polyvinylidene difluoride (PVDF) or nitrocellulose membrane, and detection by various methods.
Western blotting obejmuje rozdzielanie białek za pomocą elektroforezy żelowej, przenoszenie białek na membranę z polifluorku winylidenu (PVDF) lub nitrocelulozy oraz wykrywanie różnymi metodami.