Merck
R7644
Sigma-Aldrich
Transcript RNA Markers 0.28-6.6 kb
for RNA electrophoresis
Synonim(y):
0.28-6.6 kb Transcript RNA Markers, Transcript RNA markers for RNA electrophoresis
Wybierz wielkość
1 VIAL
698,00 zł
698,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 VIAL
698,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105337
NACRES:
NA.25
698,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
klasa czystości
for molecular biology
Poziom jakości
Formularz
liquid
zastosowanie
25 uses
przydatność
suitable for electrophoresis (RNA)
temp. przechowywania
−70°C
Opis ogólny
Sigma′s Transcript RNA Marker (0.28 – 6.6 kb) contains 9 RNA transcripts from 281 – 6,583 bases. Three μl of the ladder should be diluted in gel loading buffer and then loaded in a single lane on an agarose gel.
Zastosowanie
Transcript RNAMarkers 0.28-6.6 kb are suitable for use as an RNA ladder for formaldehyde agarose gel electrophoresis.[1] It is also suitable for the size determination of small RNA using native or denaturing agarose gel electrophoresis.[2]
Komponenty
Sigma′s Transcript RNA Marker (0.28 – 6.6 kb) is provided in a gel-loading solution with 10 mM Tris-HCl (pH 8.0), with 1.0 mM EDTA.
Inne uwagi
Contains a mixture of nine RNA transcripts, 281–6,583 bases
For optimal resolution, the recommended agarose gel concentration is 1.0%.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Characterization of M116. 1p, a murine cytomegalovirus protein required for efficient infection of mononuclear phagocytes
Ruzic T, et al.
Journal of Virology, 96(2), e00876-e00821 (2022)
Detection of two mRNA species at single-cell resolution by double-fluorescence in situ hybridization.
Pinaud R, et al.
Nature Protocols, 3, 1370-1379 (2008)
Produkty
Choose the appropriate markers and ladders for nucleic acid size determination of samples separated by electrophoresis. Determine size of DNA, RNA and PCR-generated fragments using agarose or polyacrylamide gels.
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.
Protokoły
Poznaj podstawy blottingu Northern i Southern, wraz z protokołami i aplikacjami do przenoszenia makrocząsteczek na nośniki membranowe.
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.