Kluczowe dokumenty
P4761
Poly-L-glutamic acid sodium salt
mol wt 15,000-50,000
Synonim(y):
Sól sodowa homopolimeru kwasu L-glutaminowego
Wybierz wielkość
487,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
487,00 zł
Polecane produkty
Formularz
powder
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
15,000-50,000
kolor
white to off-white
Zastosowanie
detection
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
N([C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)C(=O)[C@@H](N)CCC(=O)O
InChI
1S/C15H23N3O10/c16-7(1-4-10(19)20)13(25)17-8(2-5-11(21)22)14(26)18-9(15(27)28)3-6-12(23)24/h7-9H,1-6,16H2,(H,17,25)(H,18,26)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)(H,27,28)/t7-,8-,9-/m0/s1
Klucz InChI
BUZMZDDKFCSKOT-CIUDSAMLSA-N
Zastosowanie
- Effect of Micelle-Incorporated Cisplatin With Sizes Ranging From 8 to 40 nm for the Therapy of Lewis Lung Carcinoma: W niniejszym badaniu przeanalizowano zastosowanie nanocząstek cisplatyny w postaci miceli w terapii nowotworów, podkreślając znaczenie wielkości cząstek dla skuteczności terapeutycznej. Sól sodowa kwasu poli-ʟ-glutaminowego jest stosowana w celu poprawy dostarczania leku i specyficzności docelowej (Wang Z et al., 2021).
- Trójskładnikowe nanocząstki polipeptydoweo ulepszonej enkapsulacji, przedłużonym uwalnianiu i zwiększonej skuteczności karfilzomibu in vitro: W artykule opisano rozwój trójskładnikowych nanocząstek polipeptydowych, w tym soli sodowej kwasu poli-ʟ-glutaminowego, w celu zwiększenia enkapsulacji i uwalniania karfilzomibu, leku przeciwnowotworowego. Badanie wykazało lepszą skuteczność leku i kontrolowane profile uwalniania (Agbana P et al., 2020).
- Polimerowe nanocząstki typu rdzeń-powłoka przygotowane przez spontaniczne odparowanie rozpuszczalnika emulgującego i funkcjonalizowane metodą warstwa po warstwie ..: Badania te koncentrują się na przygotowaniu polimerowych nanocząstek typu rdzeń-powłoka przy użyciu metody spontanicznej emulsyfikacji. Sól sodowa kwasu poli-glutaminowego jest używana do funkcjonalizacji tych nanocząstek, które mogą być stosowane w systemach dostarczania leków (Szczęch M et al., 2020).
- Jednoczesne podawanie nanocząsteczek kombretastatynyA4 i sorafenibuw ogólnoustrojowej terapii raka wątrobowokomórkowego: Niniejsze badanie ocenia łączne stosowanie nanocząsteczek kombretastatyny A4 i sorafenibu w leczeniu raka wątroby. Sól sodowa kwasu poli-ʟ-glutaminowego jest stosowana w celu zwiększenia stabilności i dostarczania tych nanocząstek, wykazując obietnicę poprawy wyników terapeutycznych (Wang Y et al., 2019).
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Recently, layer-by-layer (LbL) assembly has emerged as a versatile, gentle and, simple method for immobilization of functional molecules in an easily controllable thin film morphology.1,2 In this short review, we introduce recent advances in functional systems fabricated by using the mild, yet adaptable LbL technique.
Montaż warstwa po warstwie oferuje wszechstronną metodę unieruchamiania cząsteczek funkcjonalnych w cienkich warstwach o kontrolowanej morfologii.
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdfHelpful?