Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 452,00 zł |
Informacje o tej pozycji
452,00 zł
grade
BioPerformance Certified
Quality Segment
product line
BioXtra
assay
≥95%
form
powder
impurities
≤0.01% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ash
<0.1%
mp
101-103 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
O[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
InChI key
BJEPYKJPYRNKOW-REOHCLBHSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioXtra, ≥95% | description ReagentPlus®, ≥99% | description 97%, optical purity ee: 99% (GLC) | description suitable for cell culture, BioReagent, suitable for insect cell culture |
| grade BioPerformance Certified | grade - | grade - | grade - |
| assay ≥95% | assay ≥99% | assay 97% | assay ≥95% (titration) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form - | form powder | form powder |
| solubility H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless | solubility - | solubility - | solubility water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless |
| cation traces Al: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, NH4+: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Ca: ≤0.0005%, Mg: ≤0.0005%, Zn: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, Na: ≤0.005% | cation traces Fe: ≤10 mg/kg | cation traces - | cation traces - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-(−)-Malic acid
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?