Merck
96404
SAFC
Atto 550-Streptavidin
BioReagent, suitable for fluorescence
Synonim(y):
Streptavidin-Atto 550
Wybierz wielkość
1 MG
1369,00 zł
1369,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
1369,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.25
1369,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
linia produktu
BioReagent
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
ATTO-TEC GmbH
fluorescencja
λex 554 nm; λem 576 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
λ
in PBS (buffer pH 7.4)
przydatność
corresponds for gel electrophoresis
suitable for fluorescence
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Etykiety fluorescencyjne Atto są przeznaczone do zastosowań o wysokiej czułości, w tym do wykrywania pojedynczych cząsteczek. Etykiety te mają sztywne struktury, które nie wykazują żadnej izomeryzacji cis-trans. Wykazują wyjątkową intensywność z minimalnym przesunięciem spektralnym po koniugacji.
Komentarz do analizy
free of unconjugated dye
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Smart-aggregation imaging for single molecule localization with SPAD cameras.
Gyongy, I.; et al.
arXiv (2016)
Produkty
Atto dyes are a series of fluorescent dyes that meet the critical needs of modern fluorescent technologies.
Barwniki Atto to seria barwników fluorescencyjnych, które spełniają krytyczne potrzeby nowoczesnych technologii fluorescencyjnych.