Merck
93389
Sigma-Aldrich
Trizma® Buffer substance
pH 8.3
Synonim(y):
Tris Buffer substance, Tris(hydroxymethyl)aminomethane Buffer substance
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161700
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
powder or crystals
masa cząsteczkowa
average mol wt 135.4
pH
8.0±0.1 (37 °C, 0.05 M)
8.3±0.1 (25 °C, 0.05 M)
8.9±0.1 (5 °C, 0.05 M)
rozpuszczalność
H2O: 0.67 g/mL, clear, colorless
ciąg SMILES
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
Klucz InChI
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1