Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 500,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 950,00 zł |
5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3930,00 zł |
10 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6670,00 zł |
25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 13 840,00 zł |
50 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 22 190,00 zł |
100 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 36 130,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2C(CH2OH)3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.60
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161700
Beilstein/REAXYS Number:
3675235
MDL number:
500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
synthetic
Quality Segment
grade
reagent grade
assay
≥99%
form
crystalline
storage condition
(Tightly closed. Dry)
impurities
<0.5% water
color
white
useful pH range
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
mp
~150.7 °C
solubility
water: 1.5 g/mL, clear, colorless
cation traces
Fe: ≤5 ppm, Pb: ≤5 ppm
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
InChI key
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
General description
Tris HCl, or Trizma® hydrochloride, serves as a widely utilized acidic buffer with a pKa of 8.08 at 25°C, offering a pH range of 7.0 to 9.0, aligning with the typical pH of living organisms. It is a crucial component in buffer solutions for diverse biological, cell biology, and biochemistry applications. Notably, Tris base and Tris hydrochloride individually lack sufficient buffering capacity, necessitating their combination to create effective buffers within the pH range of 7 to 9.
Essential in protein electrophoresis and western blotting techniques, Tris buffers, particularly low ionic strength versions, are employed for protein transfer. They are also commonly used in SDS-PAGE gels, running buffers, and blotting buffers. Additionally, Tris salts, integral to DNA agarose electrophoresis, contribute to buffer preparations like TAE (Tris acetate/EDTA) and TBE (Tris borate/EDTA), playing pivotal roles in biochemistry, protein purification, and electrophoresis applications. Overall, Tris HCl proves to be a versatile and indispensable component, ensuring optimal pH in biological systems for effective biochemical and cell biology research.
Essential in protein electrophoresis and western blotting techniques, Tris buffers, particularly low ionic strength versions, are employed for protein transfer. They are also commonly used in SDS-PAGE gels, running buffers, and blotting buffers. Additionally, Tris salts, integral to DNA agarose electrophoresis, contribute to buffer preparations like TAE (Tris acetate/EDTA) and TBE (Tris borate/EDTA), playing pivotal roles in biochemistry, protein purification, and electrophoresis applications. Overall, Tris HCl proves to be a versatile and indispensable component, ensuring optimal pH in biological systems for effective biochemical and cell biology research.
Features and Benefits
- Ideal as a Biological buffer for Cell Biology and Biochemical research
- Effective Buffering from pH 7-9 (25 °C) with a pKa of 8.1 (25 °C)
- Tested to confirm low levels of heavy metal contamination, ensuring suitability for various applications
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
The pH values of all buffers are temperature and concentration dependent. For Tris buffers, pH increases about 0.03 unit per °C decrease in temperature, and decreases 0.03-0.05 unit per ten-fold dilution. For precise applications, use a carefully calibrated pH meter with a glass/calomel combination electrode.
The pH values of all buffers are temperature and concentration-dependent. For Tris buffers, pH increases by about 0.03 unit per °C decrease in temperature and decreases by 0.03-0.05 unit per ten-fold dilution.
For precise applications, use a carefully calibrated pH meter with a glass/calomel combination electrode.
For precise applications, use a carefully calibrated pH meter with a glass/calomel combination electrode.
Legal Information
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade reagent grade | grade reagent grade | grade - | grade - |
| assay ≥99% | assay ≥99.0% (titration) | assay ≥99.0% (titration) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 200 |
| form crystalline | form crystalline | form powder | form - |
| storage condition (Tightly closed. Dry) | storage condition dry at room temperature | storage condition - | storage condition - |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trizma® hydrochloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?