Merck
88901
Sigma-Aldrich
Micro particles based on melamine resin, carboxylate-modified, FITC-marked
size: 6 μm
Synonim(y):
Melamine-formaldehyde resin
Wybierz wielkość
5 ML
3900,00 zł
3900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 ML
3900,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.32
3900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
aqueous suspension
stężenie
2.5% (solids)
pokrycie powierzchni
reactive groups (COOH) >0.1 mmol/g polymer
wielkość cząstki
6 μm std dev <0.15 μm, coeff var <2%
fluorescencja
λex 490 nm; λem 525
Komentarz do analizy
For every lot exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Fluorescently labeled microparticles are useful as standards in flow cytometry, confocal laser scanning microscopy, and with light scattering instruments..
Znakowane fluorescencyjnie mikrocząstki są użyteczne jako wzorce w cytometrii przepływowej, konfokalnej laserowej mikroskopii skaningowej oraz w instrumentach do rozpraszania światła....