Przejdź do
70917
Micro particles based on melamine resin, FITC-marked
size: 6 μm
Synonim(y):
Melamine-formaldehyde resin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.21
MDL number:
Aby zapytać o ten produkt 70917, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
aqueous suspension
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
2.5% (solids)
particle size
6 μm std dev <0.15 μm, coeff var <3%
fluorescence
λex 490 nm; λem 525 nm
Analysis Note
For every lot, exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
724399031275908
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
concentration
2.5% (solids)
concentration
2.5% (solids)
concentration
2.5% (solids)
concentration
2.5% (solids)
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
-
IVD
-
IVD
-
particle size
6 μm std dev <0.15 μm, coeff var <3%
particle size
3 μm std dev <0.1 μm, coeff var <3%
particle size
2 μm std dev <0.1 μm, coeff var <5%
particle size
5 μm std dev <0.15 μm, coeff var <3%
fluorescence
λex 490 nm; λem 525 nm
fluorescence
λex 490 nm; λem 525 nm
fluorescence
λex 490 nm; λem 525 nm
fluorescence
λex 490 nm; λem 525 nm
Still not finding the right product?
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Znakowane fluorescencyjnie mikrocząstki są użyteczne jako wzorce w cytometrii przepływowej, konfokalnej laserowej mikroskopii skaningowej oraz w instrumentach do rozpraszania światła....
Fluorescently labeled microparticles are useful as standards in flow cytometry, confocal laser scanning microscopy, and with light scattering instruments..
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
70917-5ML-F04061838211071
70917-10ML-F04061838211064