Przejdź do
FBS25
Fast Blue RR Salt
Preweighed Capsules
Synonim(y):
4-Benzoylamino-2,5-dimethoxybenzenediazonium chloride hemi(zinc chloride) salt, Azoic Diazo No. 24
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 caps
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1160,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C15H14ClN3O3 · 1/2 ZnCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
387.89
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
238-777-5
MDL number:
Colour Index Number:
37155
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
application(s)
hematology
histology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.COc1cc([N+]#N)c(OC)cc1NC(=O)c2ccccc2.COc3cc([N+]#N)c(OC)cc3NC(=O)c4ccccc4
InChI
1S/2C15H13N3O3.4ClH.Zn/c2*1-20-13-9-12(18-16)14(21-2)8-11(13)17-15(19)10-6-4-3-5-7-10;;;;;/h2*3-9H,1-2H3;4*1H;/q;;;;;;+2/p-2
InChI key
LLARVKAOQLUCQI-UHFFFAOYSA-L
General description
Fast Blue RR is part of the azo coupling system and is required for the staining of hydrolytic enzymes. In the presence of naphthol, it results in the formation of an insoluble coloured precipitate at the site of enzyme activity.
Application
Used as a kit component for the determination of alkaline phosphatase in Sigma Kits 85L1 and 85L2 and for the determination of nonspecific esterase in Sigma Kit 90A1.
Fast Blue RR Salt has been used for the staining of alkaline phosphatase activity in cells.
Packaging
Actual weight of the capsule will vary with dye lot and has been optimized by assay.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F0500F2256368881
application(s)
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder
form
crystalline
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Quality Level
500
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
-
IVD
-
IVD
-
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fast Blue RR Salt
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)