Kluczowe dokumenty
813-GS
Sigma-Aldrich
Human Neural Stem Cell Growth Supplements (7 ml-3 parts)
Wybierz wielkość
813-GS
777,00 zł
777,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
813-GS
777,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
777,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Formularz
liquid
okres trwałości
1 yr
producent / nazwa handlowa
Cell Applications, Inc
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Added to Basal Medium to create Growth Medium
Jakość
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Uwaga dotycząca przygotowania
contained in protocol
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)