Kluczowe dokumenty
78511
Supelco
Micro particles based on polystyrene
size: 8 μm
Synonim(y):
Mikrocząsteczki na bazie polistyrenu
Wybierz wielkość
5 ML
1510,00 zł
1510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 ML
1510,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.25
1510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
analytical standard
Formularz
aqueous suspension
sieciowanie krzyżowe
0 % cross-linked
stężenie
10% (solids)
wielkość cząstki
8 μm std dev <0.2 μm, coeff var <2%
gęstość
1.05 g/cm3
Zastosowanie
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Mikrocząstki na bazie polistyrenu (rozmiar: 8 μm) są wzorcem wielkości cząstek, przeznaczonym do określania profilu rozkładu wielkości cząstek (PSD) badanych próbek.
Zastosowanie
Służy do kalibracji, kwalifikacji i monitorowania wydajności analizatorów wielkości cząstek, urządzeń do skanowania powierzchni i liczników cząstek.
Mikrokulki z lateksu polistyrenowego są również używane:
  • do charakteryzowania wydajności wymiarowania w eksperymentach opartych na impedancji.[1]
  • do produkcji tablic kulek PS-μ techniką transferu w przód indukowanego laserem (LIFT).[2]
  • jako standard testowy do stosowania na stanowisku testowym aerozolu do pomiaru wydajności próbkowania systemu wlotu/rozdzielacza aerozolu.[3]
Cechy i korzyści
  • odpowiedni do rutynowych kontroli i korekt kalibracji sprzętu
  • dostępny w opakowaniu 5 ml jako czysta próbka
Komentarz do analizy
For every lot exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Microfabrication of polystyrene microbead arrays by laser induced forward transfer
Palla-Papavlu A, et al.
Journal of Applied Physics, 108(3), 033111-033111 (2010)
Integrated multi-purpose bioaerosol testbed for characterization of UV-LIF-based particle counting and sizing instruments and environmental background monitoring
Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Explosives (CBRNE) Sensing XIII, 11416, 114160F-114160F (2020)
Toward microfluidic label-free isolation and enumeration of circulating tumor cells from blood samples
Raillon C, et al.
Cytometry. Part A : the Journal of the International Society For Analytical Cytology, 95(10), 1085-1095 (2019)