Merck
76270
Sigma-Aldrich
Patent Blue V calcium salt
for microscopy
Synonim(y):
Acid Blue 3 calcium salt, Acid Blue V calcium salt, Food Blue 5, Patent Blue V hemicalcium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H31N2O7S2 · 0.5Ca
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
579.71
Numer w indeksie barw:
42051
Beilstein:
4108121
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
for microscopy
ciąg SMILES
[Ca++].CCN(CC)c1ccc(cc1)\C(=C2/C=C\C(C=C2)=[N+](\CC)CC)c3cc(O)c(cc3S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O.CCN(CC)c4ccc(cc4)C(=C5/C=C\C(C=C5)=[N+](\CC)CC)\c6cc(O)c(cc6S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2C27H32N2O7S2.Ca/c2*1-5-28(6-2)21-13-9-19(10-14-21)27(20-11-15-22(16-12-20)29(7-3)8-4)23-17-24(30)26(38(34,35)36)18-25(23)37(31,32)33;/h2*9-18H,5-8H2,1-4H3,(H2-,30,31,32,33,34,35,36);/q;;+2/p-2
Klucz InChI
RTMBGDBBDQKNNZ-UHFFFAOYSA-L
Inne uwagi
Literature for Patent Blue Violet discusses two dyes which are very similar, Color Index Numbers 42045 and 42051. Structurally they differ with regard to the substituents on one of the aromatic rings. C.I. 42045 is 2,4-disulfo-substituted while C.I. 42051 is 2,4-disulfo-5-hydroxy-substituted. This is the latter form.
produkt podobny
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)