The molecular weight of this product is approximately 240 kDa.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 311,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 681,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1140,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1890,00 zł |
Informacje o tej pozycji
311,00 zł
form
powder
Quality Segment
technique(s)
titration: suitable
color
white to light yellow
pH range
1.5-3.5
mp
300 °C
solubility
H2O: insoluble, but swells, aqueous base: soluble
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) titration: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| color white to light yellow | color white to light beige | color white to brown | color white to brown |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) - | application(s) advanced drug delivery |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| solubility H2O: insoluble, but swells, aqueous base: soluble | solubility - | solubility water: 10 mg/mL, cloudy to hazy, faintly yellow | solubility water: 10 mg/mL, slightly hazy to strongly hazy, faintly yellow to yellow |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the molecular weight of A7003 alginic acid?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the purity of the product?
1 answer-
The purity of this product is not determined.
Helpful?
-
-
What is the M:G ratio for A7003 alginic acid?
1 answer-
The mannuronic and guluronic content of the alginic acid in product A7003 is not a measured. The information stated on the product datasheet - 61% mannuronic acid and 39% guluronic acid - is on the basis of what is reported in the literature. Please see the link below to review the Product Information Sheet:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/376/103/a7003pis.pdfHelpful?
-