Kluczowe dokumenty
53846
1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, 7-nitrobenzofurazan-labeled
BioReagent, suitable for fluorescence, ammonium salt, ≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
L-β,γ-Dioleoyl-α-cephaline, 7-nitrobenzofurazan-labeled, N-(7-Nitrobenzofurazan-4-yl)-1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, Phosphatidylethanolamine 18:1, NBD-labeled
About This Item
Polecane produkty
linia produktu
BioReagent
Próba
≥98.0% (TLC)
Postać
powder
fluorescencja
λex 461 nm; λem 529 nm in methanol
przydatność
suitable for fluorescence
grupa funkcyjna
ester
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(O)(=O)OCCNc1ccc([N+]([O-])=O)c2nonc12)OC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C47H79N4O11P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-44(52)58-39-41(61-45(53)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)40-60-63(56,57)59-38-37-48-42-35-36-43(51(54)55)47-46(42)49-62-50-47/h17-20,35-36,41,48H,3-16,21-34,37-40H2,1-2H3,(H,56,57)/b19-17+,20-18+/t41-/m1/s1
Klucz InChI
RKWFXILULDJZBB-JJYVMECISA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3