Merck
53264
Sigma-Aldrich
(R)-γ-Valerolactone
≥97.5% (GC)
Synonim(y):
(5R)-4-Hydroxypentanoic acid lactone, (5R)-5-Methyloxolan-2-one, (R)-γ-Methyl-γ-butyrolactone, (R)-5-Methyl-2-oxotetrahydrofuran, (R)-Dihydro-5-methyl-2(3H)-furanone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.12
Beilstein:
3648300
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352204
Identyfikator substancji w PubChem:
Aby zapytać o ten produkt 53264, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Próba
≥97.5% (GC)
Formularz
liquid
czystość optyczna
enantiomeric excess: ≥96.5% (GC)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@@H]1CCC(=O)O1
InChI
1S/C5H8O2/c1-4-2-3-5(6)7-4/h4H,2-3H2,1H3/t4-/m1/s1
Klucz InChI
GAEKPEKOJKCEMS-SCSAIBSYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Metabolit do analizy moczu, metabolit będący przedmiotem zainteresowania w ścieżkach utylizacji biomasy.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gorissen, H. J., et al.
Chirality, 4, 286-294 (1992)
Shinji Nakamura et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(28), 8769-8776 (2004-07-15)
The mechanism of the optical resolution of gamma-valerolactone (VAL) enantiomers by enclathration in cholic acid (CA) channels was investigated. 13C cross-polarization magic-angle spinning spectra of CA/VAL inclusion compounds show four methyl 13C peaks of VAL with different intensities depending on
Identification of the metabolites of n-hexane, cyclohexane, and their isomers in men's urine.
L Perbellini et al.
Toxicology and applied pharmacology, 53(2), 220-229 (1980-04-01)