Merck
52046
Sigma-Aldrich
Hexaethylene glycol monohexadecyl ether
BioXtra, ≥99.0% (TLC)
Synonim(y):
C16E6, Hexadecylhexaglycol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)15(OCH2CH2)6OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
506.76
Beilstein:
1806735
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161900
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
opis
non-ionic
linia produktu
BioXtra
Próba
≥99.0% (TLC)
Postać
solid
masa cząsteczkowa
506.76 g/mol
metody
electrophoresis: suitable
mp
39-40 °C
ślady kationów
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C28H58O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-30-19-21-32-23-25-34-27-28-35-26-24-33-22-20-31-18-16-29/h29H,2-28H2,1H3
Klucz InChI
UOFCAQWHTQFNHS-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3