Kluczowe dokumenty
4369561
Sigma-Aldrich
iTRAQ® Reagents 3-Assay Duplex Trial Kit
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.84
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Contains iTRAQ® Reagents 114 and 117, cation-exhange buffers, cartridges, reaction solution and test mixture, for initial protocol development.
Informacje prawne
iTraq is a registered trademark of AB Sciex Pte. Ltd.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)