Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1260,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2460,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1260,00 zł
agency
USP/NF, reag. ISO, reag. Ph. Eur.
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
≥98%
form
fine crystals
impurities
≤0.005% insoluble in hydrochloric acid, ≤0.01% other heavy metals (as Pb), ≤0.05% subst. not precip. by H2S (SO4), ≤20 mg/kg ammonium (NH4)
bp
652 °C (lit.)
mp
37-38 °C (dec.) (lit.)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
cation traces
As: ≤0.0001%, Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.001%, Fe: ≤0.002%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.005%, Mn: ≤0.0005%, Na: ≤0.005%, Ni: ≤0.0005%, Pb: ≤0.005%
SMILES string
O.O.Cl[SnH2]Cl
InChI
1S/2ClH.2H2O.Sn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2
InChI key
FWPIDFUJEMBDLS-UHFFFAOYSA-L
General description
Application
- Synthesis of indoles.
- Preparation of aldehydes.
- As Lewis acid catalyst for the synthesis of 3-aminoimidazo[1,2-a]pyridines, via multi-component reactions.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form fine crystals | form powder or crystals | form solid | form - |
| assay ≥98% | assay 98%, 98.0-103.0% (ACS specification) | assay 98.0-103.0% (SnCl2.2H2O basis, iodometric) | assay ≥99.97% trace metals basis |
| grade ACS reagent, puriss. p.a. | grade ACS reagent | grade ACS reagent | grade - |
| mp 37-38 °C (dec.) (lit.) | mp 37-38 °C (dec.) (lit.) | mp 38 °C (anhydrous substance) | mp 37-38 °C (dec.) (lit.) |
| cation traces As: ≤0.0001%, Cu: ≤0.001%, K: ≤0.005%, Mn: ≤0.0005%, Ni: ≤0.0005%, Fe: ≤0.002%, Na: ≤0.005%, Ca: ≤0.005%, Pb: ≤0.005%, Mg: ≤0.005% | cation traces Ca: ≤0.005%, Fe: ≤0.003%, K: ≤0.005%, Na: ≤0.01%, Pb: ≤0.01% | cation traces As: ≤0.0001%, Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.001%, Fe: ≤0.002%, K: ≤0.005%, NH4+: ≤0.002%, Na: ≤0.01%, Pb: ≤0.005%, heavy metals (as Pb): ≤0.005% | cation traces - |
| anion traces sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg | anion traces sulfate (SO42-): passes test (lim. ~0.003%) | anion traces sulfate (SO42-): ≤0.002% | anion traces - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tin(II) chloride dihydrate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
target_organs
Cardio-vascular system, Respiratory system
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?