733490
Antimony(III) telluride
powder, −325 mesh, 99.96% trace metals basis
Synonim(y):
Antimony sesquitelluride, Antimony telluride, Diantimony tritelluride
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.96% trace metals basis
Postać
powder
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
wielkość cząstki
−325 mesh
mp
629 °C
gęstość
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
, Enabling
ciąg SMILES
[Te]=[Sb][Te][Sb]=[Te]
InChI
1S/2Sb.3Te
Klucz InChI
BPDQXJZWVBPDSN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Produkty
Thermoelectric materials comprise a wide range of solid compounds distinguished by their ability to convert thermal and electrical energy.
Higher transition metal silicides are ideal for anisotropic thermoelectric conversion due to their Seebeck coefficient anisotropy and mechanical properties.