Key Documents
36900
PCB No 28 solution
10 μg/mL in isooctane, analytical standard
Synonim(y):
2,4,4′-Trichlorobiphenyl solution, 2,4,4′-PCB
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
stężenie
10 μg/mL in isooctane
Zastosowanie
environmental
format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Clc1ccc(cc1)-c2ccc(Cl)cc2Cl
InChI
1S/C12H7Cl3/c13-9-3-1-8(2-4-9)11-6-5-10(14)7-12(11)15/h1-7H
Klucz InChI
BZTYNSQSZHARAZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
4 °C