Kluczowe dokumenty
360R-1
Sigma-Aldrich
Hemoglobin A (EPR3608) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Produkt 360R-1 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
100
500
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
EPR3608, monoclonal
opis
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
vial of 0.1 mL concentrate (360R-14)
vial of 0.5 mL concentrate (360R-15)
bottle of 1.0 mL predilute (360R-17)
vial of 1.0 mL concentrate (360R-16)
bottle of 7.0 mL predilute (360R-18)
producent / nazwa handlowa
Cell Marque®
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
izotyp
IgG
kontrola
bone marrow, placenta
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
wizualizacja
cytoplasmic
Opis ogólny
Hemoglobin alpha chain belongs to the globin family and is involved in oxygen transport from the lung to the various peripheral tissues. Hemoglobin A is comprised of two alpha chains and two beta chains, whereas hemoglobin A2 is comprised of two alpha chains and two delta chains. Immunohistochemical localization of hemoglobin is excellent as an erythroid marker for the detection of immature, dysplastic, and megaloblastic erythroid cells in myeloproliferative disorders, such as erythroleukemia. In contrast, myeloid cells, lymphoid cells, plasma cells, histiocytes, and megakaryocytes stain negative with anti-hemoglobin A. Anti-hemoglobin A, combined with antibodies against CD34, CD117, CD68, and MPO can be helpful in distinguishing between reactive extramedullary hematopoiesis and that seen in neoplastic myeloid disorders in spleen. Anti-hemoglobin A is limited to expression by erythroid precursors in bone marrow and is therefore of assistance in calculating percentages of erythroid precursors.
Jakość
IVD
IVD
IVD
RUO
Powiązanie
HEMOGLOBIN A Positive Control Slides, Product No. 360S, are available for immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections).
Postać fizyczna
Solution in Tris Buffer, pH 7.3-7.7, with 1% BSA and <0.1% Sodium Azide
Uwaga dotycząca przygotowania
Download the IFU specific to your product lot and formatNote: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Inne uwagi
For Technical Service please contact: 800-665-7284 or email: [email protected]
Informacje prawne
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dennis P O'Malley et al.
Modern pathology : an official journal of the United States and Canadian Academy of Pathology, Inc, 18(12), 1550-1561 (2005-08-25)
Spleen is a common site of extramedullary hematopoiesis. Extramedullary hematopoiesis seen in non-neoplastic conditions can occasionally be extensive and raise concerns for a myeloid neoplasm. We compared the morphologic and immunohistochemical features of splenic hematopoietic proliferations seen in neoplastic myeloid
Cherie H Dunphy et al.
Applied immunohistochemistry & molecular morphology : AIMM, 15(2), 154-159 (2007-05-26)
Accurate bone marrow (BM) blast counts (BCs) are essential for diagnosis (dx) of myelodysplasia (MDS), MDS/myeloproliferative (MDS/MPD) disease, or acute myeloid leukemia (AML), and may be difficult in hemodiluted bone marrow aspirates (BMAs). Erythroid precursors (EPs) may be indistinguishable from