Merck
27689
Sigma-Aldrich
Concanamycin A
from Streptomyces sp., ≥80% (HPLC)
Synonim(y):
Folimycin
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C46H75NO14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
866.09
Beilstein:
3560277
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
Aby zapytać o ten produkt 27689, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
pochodzenie biologiczne
Streptomyces sp.
Poziom jakości
Próba
≥80% (HPLC)
Formularz
solid
spektrum działania antybiotyku
viruses
Tryb działania
enzyme | inhibits
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCC1C(O)C(C)C\C(C)=C\C=C\C(OC)C(OC(=O)\C(OC)=C\C(C)=C\C(C)C1O)C(C)C(O)C(C)[C@]2(O)C[C@@H](O[C@H]3C[C@@H](O)[C@H](OC(N)=O)[C@@H](C)O3)[C@H](C)C(O2)\C=C\C
InChI
1S/C46H75NO14/c1-13-16-34-28(7)37(58-38-22-33(48)43(31(10)57-38)60-45(47)53)23-46(54,61-34)30(9)41(51)29(8)42-35(55-11)18-15-17-24(3)19-26(5)39(49)32(14-2)40(50)27(6)20-25(4)21-36(56-12)44(52)59-42/h13,15-18,20-21,26-35,37-43,48-51,54H,14,19,22-23H2,1-12H3,(H2,47,53)/b16-13+,18-15+,24-17+,25-20+,36-21-/t26?,27?,28-,29?,30?,31-,32?,33-,34?,35?,37-,38+,39?,40?,41?,42?,43-,46+/m1/s1
Klucz InChI
DJZCTUVALDDONK-LWLXYWDNSA-N
Opis ogólny
Chemical structure: macrolide
Zastosowanie
Concanamycin A has been used as an inhibitor of the perforin pathway.[1]
Inne uwagi
Characterization of concanamycins A, B and C;[2] Selective inhibitor of the vacuolar proton-ATPase.[3][4][5]
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
R Guinea et al.
FEBS letters, 349(3), 327-330 (1994-08-08)
The selective inhibitor of the vacuolar proton-ATPase, concanamycin A, powerfully blocks influenza virus entry into cells, if present during the initial times of virus infection. Attachment of virus particles to cells is not prevented by concanamycin A, rather the exit
Cytotoxic mechanisms in different forms of T-cell-mediated drug allergies
P. C. Kuechler
Allergy (2004)
Concanamycin A, the specific inhibitor of V-ATPases, binds to the V(o) subunit c.
Huss M
The Journal of Biological Chemistry, 277(43), 40544-40548 (2002)
H. Kinashi et al.
The Journal of Antibiotics, 38, 1333-1333 (1984)
Jörn Dengjel et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 11(3), M111-M111 (2012-02-09)
Autophagy is one of the major intracellular catabolic pathways, but little is known about the composition of autophagosomes. To study the associated proteins, we isolated autophagosomes from human breast cancer cells using two different biochemical methods and three stimulus types: