Kluczowe dokumenty
179R-1
Sigma-Aldrich
CD79a (SP18) Rabbit Monoclonal Antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Produkt 179R-1 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
100
500
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SP18, monoclonal
opis
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
vial of 0.1 mL concentrate (179R-14)
vial of 0.5 mL concentrate (179R-15)
bottle of 1.0 mL predilute (179R-17)
vial of 1.0 mL concentrate (179R-16)
bottle of 7.0 mL predilute (179R-18)
producent / nazwa handlowa
Cell Marque®
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200-1:1000
izotyp
IgG1
kontrola
tonsil
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
wizualizacja
membranous
informacje o genach
human ... CD79A(973)
Opis ogólny
Anti-CD79a recognizes the Ig-alpha protein of the B-cell antigen component of the B-lymphocyte antigen receptor.[1][2] Anti-CD79a is generally used to complement CD20. This antibody will stain many of the same lymphomas as CD20, but also is more likely to stain precursor B-cell lymphoblastic lymphoma/leukemia. Anti-CD79a also stains more cases of plasma cell myeloma and occasionally some types of endothelial cells as well.
Powiązanie
CD79a Positive Control Slides, Product No. 179S, are available for immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections).
Postać fizyczna
Solution in Tris Buffer, pH 7.3-7.7, with 1% BSA and <0.1% Sodium Azide
Uwaga dotycząca przygotowania
Download the IFU specific to your product lot and formatNote: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Inne uwagi
For Technical Service please contact: 800-665-7284 or email: [email protected]
Informacje prawne
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Diagnostic Immunohistochemistry: Theranostic and Genomic Applications (2006)
P J Kurtin et al.
American journal of clinical pathology, 112(3), 319-329 (1999-09-09)
The immunoperoxidase technique was used with antibodies against B-cell-associated antigens, including CD20, CD79a, CD10, CD23, CD43, cyclin D1, bcl-2, and kappa and lambda immunoglobulin light chains on formalin-fixed and B5-fixed tissue sections of follicular, small lymphocytic, mantle cell, and marginal
D Y Mason et al.
Blood, 86(4), 1453-1459 (1995-08-15)
The CD79 molecule, comprising two polypeptide chains, mb-1 (CD79a) and B29 (CD79b), is physically associated in the B-cell membrane with immunoglobulin. It transmits a signal after antigen binding and may, therefore, be considered the B cell equivalent of CD3. It