160024K
MAPTrix™ Reagent
High Molecular Weight, solution, 1.0 mg/mL protein, suitable for cell culture
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
7968 Odczynnik, High Molecular Weight, aqueous solution
sterylność
Filtered sterilized solution
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
~36.8 kDa
opakowanie
pkg of 10 mg
stężenie
1.0 mg/mL protein
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Biochemicznie zdefiniowane, wolne od zwierząt powierzchnie do hodowli komórkowych zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności komórek
- 7968 tworzy jednolitą powierzchnię ECM, która zapewnia wysoce kontrolowane mikrośrodowisko pozakomórkowe 2D dla hodowli komórkowych i powiązanych zastosowań.
- Właściwości adhezyjne białka adhezyjnego małży sprawiają, że powłoka jest powtarzalna i niezawodna.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)