Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2170,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2170,00 zł
Nazwa produktu
MAPTRIX-F- PHSRN, Fibronectin Mimetic, aqueous solution
biological source
synthetic
sterility
Filtered sterilized solution
form
aqueous solution
mol wt
~23.2 kDa
packaging
pkg of 10 mg
concentration
1.0 mg/mL protein
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
binding specificity
Receptor: α5β1
Domain: FNIII-9
Binding Motif: PHSRN
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
Features and Benefits
- Biochemicznie zdefiniowane, wolne od zwierząt powierzchnie do hodowli komórkowych zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności komórek
- MAPTrix™ tworzy jednolitą powierzchnię ECM, która zapewnia wysoce kontrolowane mikrośrodowisko pozakomórkowe 2D dla hodowli komórkowych i powiązanych zastosowań.
- Właściwości adhezyjne białka adhezyjnego małży sprawiają, że powłoka jest powtarzalna i niezawodna.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Fibronectin Mimetic, aqueous solution | description Laminin Mimetic, aqueous solution | description Fibronectin Mimetic, aqueous solution | description Fibronectin Mimetic, aqueous solution |
| sterility Filtered sterilized solution | sterility Filtered sterilized solution | sterility Filtered sterilized solution | sterility Filtered sterilized solution |
| biological source synthetic | biological source - | biological source - | biological source synthetic |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| concentration 1.0 mg/mL protein | concentration 1.0 mg/mL protein | concentration 1.0 mg/mL protein | concentration 0.5 mg/mL protein |
| mol wt ~23.2 kDa | mol wt ~24.2 kDa | mol wt ~23.1 kDa | mol wt ~23.0 kDa |
| form aqueous solution | form aqueous solution | form aqueous solution | form aqueous solution |
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?