14280
BES buffered saline
BioUltra, for molecular biology, 2x concentrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for molecular biology
linia produktu
BioUltra
Postać
liquid
jakość
2x concentrate
skład
BES, 10.7 g/L
NaCl, 16.0 g/L
Na2HPO4, 0.27 g/L
zanieczyszczenia
DNases, none detected
RNases, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
współczynnik refrakcji
n20/D 1.338
pH
7.1 (25 °C)
ślady kationów
Al: ≤1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
absorpcja UV
λ: 260 nm Amax: 0.07
λ: 280 nm Amax: 0.02
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
Zastosowanie
Komponenty
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves