Based on the information available, this version does recognize the epsilon subunit. This conclusion is drawn from the fact that the CD3 epsilon, also known as the cytoplasmic CD3 antibody, exhibits a cytoplasmic staining pattern with perinuclear Golgi accentuation and very rarely membranous. Typically, this antibody is utilized for identifying T cell and NK cell lymphomas in FFPE tissues (please refer to representative staining photos). While the Cd3 surface antibody is commonly used in flow cytometry for membranous CD3 detection, the CD3 epsilon cytoplasmic is generally used in FFPE tissue, as is often done for IHC.
103R-9
CD3 (MRQ-39) Rabbit Monoclonal Antibody
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
100
500
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MRQ-39, monoclonal
opis
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
pkg of 0.1 mL concentrate (103r-94)
pkg of 0.5 mL concentrate (103R-95)
pkg of 1.0 mL concentrate (103R-96)
pkg of 1.0 mL predilute (103R-97)
pkg of 7.0 mL predilute (103R-98)
producent / nazwa handlowa
Cell Marque®
IVD
for in vitro diagnostic use
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500 (concentrated)
izotyp
IgG1
kontrola
tonsil
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
wizualizacja
membranous
informacje o genach
human ... CD3E(916)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Jakość
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Powiązanie
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
-
Could you confirm if the CD3 clone (Catalog #103R-96) recognizes epsilon?